Merck
ENAH11E23F36
Enamine
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3NO/c11-10(12,13)15-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2H2
InChIKey
LPDNQMYHVZMPJT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936502
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1936502
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)