Wichtige Dokumente
ENAH11E1D3D0
Enamine
2-(6-bromopyridin-2-yl)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-1918407-50MG
411,60 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-1918407-50MG
411,60 €
Iupac Name
2-(6-bromopyridin-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-5(8(11)12)6-3-2-4-7(9)10-6/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
HFAZXRKSBKAZBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1918407
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)