Merck
ENAH11DD1CFB
Enamine
5-bromo-2,4-dimethylfuran-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.03
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
153-154
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethylfuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO3/c1-3-5(7(9)10)4(2)11-6(3)8/h1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
BCVMFQGNASXNMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718202
Melting Point
153-154
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718202
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)