Merck
ENAH11DD1CDE
Enamine
5-bromo-2-(1-methylcyclopropyl)pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-(1-methylcyclopropyl)pyrimidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O2/c1-9(2-3-9)8-11-4-5(10)6(12-8)7(13)14/h4H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
UJLAERMIFHDSOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720519
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720519
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)