Wichtige Dokumente
ENAH11DD1B5B
Enamine
5-bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-one
Inchi Code
1S/C12H10BrNO/c13-8-4-2-5-9-11(8)7-3-1-6-10(15)12(7)14-9/h2,4-5,14H,1,3,6H2
InChIKey
DPJQYEHKRGAGSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717113
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)