Merck
ENAH11DD19B9
Enamine
lithium(1+) ion 2-{5H,6H,8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl}acetate
Größe auswählen
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
10 G
6.737,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-1718836-50MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
10 G
6.737,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1718836-50MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 2-(5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H9N3O3.Li/c11-7(12)3-5-8-9-6-4-13-2-1-10(5)6;/h1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
XYXGFBDEMKEINW-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718836
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)