Merck
ENAH11DD1828
Enamine
2,7-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.54
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,7-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl3N2O2S/c8-4-1-2-12-5(3-4)11-6(9)7(12)15(10,13)14/h1-3H
InChIKey
YMZKANHOWICQBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716850
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716850
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)