Merck
ENAH11DD17A5
Enamine
4-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.62
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
224-227
Iupac Name
4-amino-5-chloro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H2,11,12)
InChIKey
BRXXTVNYHGGBKP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716090
Melting Point
224-227
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716090
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)