Merck
ENAH11DD1663
Enamine
(2-{hexahydro-1H-pyrrolo[2,1-c]morpholin-3-yl}pyrimidin-4-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-(hexahydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)pyrimidin-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c16-7-9-3-4-13-12(14-9)11-6-15-5-1-2-10(15)8-17-11/h3-4,10-11,16H,1-2,5-8H2
InChIKey
PUUXOLAOROVGIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709167
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709167
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)