Merck
ENAH0CD4658C
Enamine
tert-butyl 5-formyl-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 5-formyl-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-7-14(5-4-6-14)11(9-15)10-16/h10-11H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
QNEYXVJYAYFOKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709203
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709203
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)