Merck
ENAH0CD45FAE
Enamine
5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
109-110
Iupac Name
5-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2OS/c12-6-8-10-11-9(13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
SKGLVVWEUSDARD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706976
Melting Point
109-110
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706976
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)