Merck
ENAH049F2E10
Enamine
(2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
50-52
Iupac Name
(2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-11(8-12)6-9-4-2-3-5-10(9)7-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
InChIKey
PMHDOAMHNLEBNG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699583
Melting Point
50-52
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699583
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)