Merck
ENAH049F2909
Enamine
6-bromo-N2-(2-methoxyethyl)pyrazine-2,3-diamine
Größe auswählen
50 MG
441,50 €
100 MG
633,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-1694162-50MG
441,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
441,50 €
100 MG
633,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1694162-50MG
441,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-N2-(2-methoxyethyl)pyrazine-2,3-diamine
Inchi Code
1S/C7H11BrN4O/c1-13-3-2-10-7-6(9)11-4-5(8)12-7/h4H,2-3H2,1H3,(H2,9,11)(H,10,12)
InChIKey
LPVMZCMPKVJLFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694162
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694162
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)