Merck
ENAH049F23FF
Enamine
tert-butyl 3-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20F3NO3/c1-11(2,3)19-10(18)16-6-4-5-8(7-16)9(17)12(13,14)15/h8-9,17H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
UOFLGLUGVISRSF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689153
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689153
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)