Merck
ENAH049F2287
Enamine
2-(thiophen-3-yl)oxirane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(3-thienyl)oxirane
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-2-8-4-5(1)6-3-7-6/h1-2,4,6H,3H2
InChIKey
RQPYFYYXGMUXSG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)