Wichtige Dokumente
ENAH049F20B8
Enamine
tert-butyl N-[1-(1,3-dioxolan-2-yl)-3-oxopropan-2-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1-(1,3-dioxolan-2-yl)-3-oxopropan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO5/c1-11(2,3)17-10(14)12-8(7-13)6-9-15-4-5-16-9/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,12,14)
InChIKey
PWNSYYPIXNUKHS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664144
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)