Wichtige Dokumente
ENAH049F1CD5
Enamine
4H,5H,6H,7H,8H-[1,3]thiazolo[5,4-c]azepin-2-amine dihydrobromide
About This Item
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-4H-thiazolo[5,4-c]azepin-2-amine dihydrobromide
Inchi Code
1S/C7H11N3S.2BrH/c8-7-10-5-2-1-3-9-4-6(5)11-7;;/h9H,1-4H2,(H2,8,10);2*1H
InChIKey
DUXNAJDNAKJBJL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79884
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)