Merck
ENAH04250F44
Enamine
2-(2-fluoro-3-methylphenoxy)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1.087,60 €
2.5 G
2.088,60 €
5 G
3.068,80 €
10 G
4.530,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-1627796-100MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
406,40 €
250 MG
562,40 €
500 MG
857,50 €
1 G
1.087,60 €
2.5 G
2.088,60 €
5 G
3.068,80 €
10 G
4.530,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1627796-100MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-fluoro-3-methylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-6-3-2-4-7(9(6)10)13-5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
NFWXGRDGHVCRAM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627796
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1627796
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)