Merck
ENAH0424BC9B
Enamine
1,1,1-trifluoropropan-2-yl chloroformate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.52
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,1,1-trifluoropropan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C4H4ClF3O2/c1-2(4(6,7)8)10-3(5)9/h2H,1H3
InChIKey
KBGUMWDAVOODOL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1440071
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)