Merck
ENAH0424B123
Enamine
(3-chloropyridin-4-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.59
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-chloro-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H,3,8H2
InChIKey
AAEMFCVTGBYCHP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315954
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315954
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)