Merck
ENAH0424AEDA
Enamine
2,2-difluorospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
49-53
Iupac Name
2,2-difluorospiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8F2O2/c8-7(9)4(5(10)11)6(7)2-1-3-6/h4H,1-3H2,(H,10,11)
InChIKey
DXMNAEVEFHUBKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215288
Melting Point
49-53
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215288
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)