Merck
ENAH03BB41B1
Enamine
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-5-3-7-8-9(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
QICNFTQYPGBMAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)