Merck
ENAH03A1C47D
Enamine
methyl 1H,3H,4H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)7-2-3-10-4-5-13-6-8(7)10/h2-3H,4-6H2,1H3
InChIKey
HNRPFYZCBHNNEX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818802
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818802
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)