Merck
ENAH03A1C2FA
Enamine
1-(propan-2-yl)-7-thia-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-isopropyl-7-thia-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C10H19NS/c1-8(2)9-10(7-11-9)3-5-12-6-4-10/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
GWEUYUUZILGGQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814403
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814403
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)