Merck
ENAH03A1A934
Enamine
tert-butyl 3-(4-aminobutyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-aminobutyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-10(9-14)6-4-5-7-13/h10H,4-9,13H2,1-3H3
InChIKey
ARXILKDHBYZMHT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746157
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746157
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)