Merck
ENAH03A0AC42
Enamine
methyl 4-oxospiro[2.4]heptane-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-oxospiro[2.4]heptane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12O3/c1-12-8(11)6-2-3-9(4-5-9)7(6)10/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
PQXIZTYFOUNDPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127795
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1127795
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)