Merck
ENAH039FDA74
Enamine
2-methoxy-2-phenylacetonitrile
Größe auswählen
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
10 G
2.245,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-153470-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
10 G
2.245,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-153470-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methoxy(phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
InChIKey
HYXJXCNHNYUWAZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153470
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153470
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)