Merck
ENAH0385C964
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
10 G
6.737,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-796855-50MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
10 G
6.737,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-796855-50MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9(14)7-10-5-6-13(8-10)11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
RAJZCIOEJRDKLT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796855
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-796855
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)