Merck
ENAH03856866
Enamine
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c1-8(7-2-3-7)6-10-5-4-9-8/h7,9H,2-6H2,1H3
InChIKey
JYWQUNJJKAOYAR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746893
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)