Merck
ENA964473697
Enamine
ethyl 2,2-difluoro-2-(4-hydroxyoxan-4-yl)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl difluoro(4-hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-2-15-7(12)9(10,11)8(13)3-5-14-6-4-8/h13H,2-6H2,1H3
InChIKey
HKBJQIJEGIPIHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706064
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-706064
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)