Wichtige Dokumente
ENA964471641
Enamine
rac-(1R,5R)-bicyclo[3.1.0]hexan-1-amine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
133.62
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1R,5R)-bicyclo[3.1.0]hexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-3-1-2-5(6)4-6;/h5H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChIKey
BXTAZROIDWHIEP-KGZKBUQUSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704049
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704049
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)