Merck
ENA964467390
Enamine
7-fluoro-1-benzofuran-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
7-fluoro-1-benzofuran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FO3/c10-7-2-1-6(9(11)12)5-3-4-13-8(5)7/h1-4H,(H,11,12)
InChIKey
KELIAGSOLXPTAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215889
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215889
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)