Merck
ENA947397775
Enamine
2,5,5-trimethylcyclohexan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,5,5-trimethylcyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-7-4-5-9(2,3)6-8(7)10/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
OITMBHSFQBJCFN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378265
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)