Wichtige Dokumente
ENA946840242
Enamine
3-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)azetidin-3-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)azetidin-3-ol
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-10-5(8-4-9-10)6(11)2-7-3-6/h4,7,11H,2-3H2,1H3
InChIKey
XAHPMJHVJNULNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381149
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381149
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)