Merck
ENA946839846
Enamine
rac-tert-butyl N-{[(1R,2S,5S)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl]methyl}carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (((1R,2S,5S)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(13)12-6-7-4-5-8-9(7)14-8/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-,9+/m0/s1
InChIKey
YECDILQHQJBHKH-XHNCKOQMSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380861
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380861
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)