Merck
ENA946832227
Enamine
4-methyl-2-(pyrrolidin-3-yl)-1,3-thiazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-methyl-2-(3-pyrrolidinyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-6-5-11-8(10-6)7-2-3-9-4-7/h5,7,9H,2-4H2,1H3
InChIKey
ACPQVAZLVXNZMH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366097
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366097
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)