Merck
ENA946832000
Enamine
2-chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-neopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-7(2,3)5-9-6(10)4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChIKey
BZLCOPPHWJLLPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322523
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322523
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)