Merck
ENA946831991
Enamine
2-benzyl-2-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.84
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-benzyl-2-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H23NO2.ClH/c19-16(20)15-12-18(11-14-7-3-1-4-8-14)13-17(15)9-5-2-6-10-17;/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-13H2,(H,19,20);1H
InChIKey
IZFFKCYHFBURAC-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322488
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322488
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)