Wichtige Dokumente
ENA946831578
Enamine
1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]cyclopentane-1-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)cyclopentane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H24O2Si/c1-11(2,3)15(4,5)14-12(10-13)8-6-7-9-12/h10H,6-9H2,1-5H3
InChIKey
YDPKTWTUVWECJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365481
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)