Merck
ENA769508522
Enamine
(1E)-3,3-dimethyl-1-nitrobut-1-ene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1E)-3,3-dimethyl-1-nitro-1-butene
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-6(2,3)4-5-7(8)9/h4-5H,1-3H3/b5-4+
InChIKey
MAWMSYJASPQMOC-SNAWJCMRSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367487
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)