Merck
ENA769495925
Enamine
methyl({5H,6H,8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl}methyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H12N4O/c1-8-4-6-9-10-7-5-12-3-2-11(6)7/h8H,2-5H2,1H3
InChIKey
RTPSXERBTKDOGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345877
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345877
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)