Wichtige Dokumente
ENA638598597
Enamine
tert-butyl N-[(1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C22H28N2O2/c1-22(2,3)26-21(25)23-14-18-13-19-11-7-8-12-20(19)24(16-18)15-17-9-5-4-6-10-17/h4-12,18H,13-16H2,1-3H3,(H,23,25)
InChIKey
JMCYGGKINFUVMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345474
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)