Merck
ENA638587241
Enamine
2,7-bis(4-chlorobutoxy)quinoline
Größe auswählen
50 MG
787,30 €
100 MG
1.014,80 €
250 MG
1.429,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-322709-50MG
787,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
787,30 €
100 MG
1.014,80 €
250 MG
1.429,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-322709-50MG
787,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
71-73
Iupac Name
2,7-bis(4-chlorobutoxy)quinoline
Inchi Code
1S/C17H21Cl2NO2/c18-9-1-3-11-21-15-7-5-14-6-8-17(20-16(14)13-15)22-12-4-2-10-19/h5-8,13H,1-4,9-12H2
InChIKey
TZMDXIUAHHJECB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322709
Melting Point
71-73
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322709
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)