Merck
ENA580356197
Enamine
tert-butyl N-[4-(6-formylpyridin-2-yl)phenyl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-formyl-2-pyridinyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H18N2O3/c1-17(2,3)22-16(21)19-13-9-7-12(8-10-13)15-6-4-5-14(11-20)18-15/h4-11H,1-3H3,(H,19,21)
InChIKey
UKAPEGUQXJZYQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-329197
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-329197
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)