Merck
ENA580348359
Enamine
[(4R)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]methanesulfonyl fluoride
Größe auswählen
50 MG
626,10 €
100 MG
804,20 €
250 MG
1.130,50 €
500 MG
1.755,80 €
1 G
2.238,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-209369-50MG
626,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
626,10 €
100 MG
804,20 €
250 MG
1.130,50 €
500 MG
1.755,80 €
1 G
2.238,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-209369-50MG
626,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,4-dihydroxy-1H-imidazol-5-yl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H5FN2O4S/c5-12(10,11)1-2-3(8)7-4(9)6-2/h8H,1H2,(H2,6,7,9)
InChIKey
RZZITIVSYBQVOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209369
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209369
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)