Merck
ENA514507833
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-8H,2-6,9H2,1H3
InChIKey
VDYDZONULVTNGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306377
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)