Merck
ENA514506597
Enamine
2-isocyanatooxane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2-isocyanatotetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c8-5-7-6-3-1-2-4-9-6/h6H,1-4H2
InChIKey
VXVWIRKAABQIGS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274207
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)