Merck
ENA514237173
Enamine
methyl[(1-methylazetidin-3-yl)methyl]amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-methyl-1-(1-methylazetidin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-7-3-6-4-8(2)5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
LPXOXONOLFNMPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298159
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)