Merck
ENA514236628
Enamine
9-methoxy-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undec-8-ene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
9-methoxy-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undec-9-ene
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-11-8-2-3-9(4-5-10-8)12-6-7-13-9/h2,10H,3-7H2,1H3
InChIKey
GBUXEAMXLXPNMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301520
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301520
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)