Merck
ENA508626497
Enamine
3-bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H7BrF3N/c11-5-8(6-15)7-1-3-9(4-2-7)10(12,13)14/h1-4,8H,5H2
InChIKey
IDJNKEWWKTVWMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298037
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298037
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)